Learn More
Macherey-Nagel™ Kit NucleoSpin Dx RNA Sang, DIV
Description
- Le kit NucleoSpin Dx RNA Blood est un mini kit de centrifugation IVD pour l'isolement de l'ARN humain à partir de sang total prélevé dans un tube SARSTEDT. S-Monovette™ ARN Exact pour l'analyse diagnostique in vitro ultérieure (conforme au règlement IVDR 2017/746).
- Ce produit fournit de l'ARN humain purifié destiné à être utilisé pour des analyses ultérieures telles que la RT-PCR, la qRT-PCR ou le séquençage d'ARN (RNA-Seq) afin d'obtenir des informations sur le niveau d'expression de l'ARN dans l'échantillon.
- Ce produit est utilisé par des professionnels dans les laboratoires de diagnostic.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 50 préparations, 15 à 25 °C / 59 à 77 °F |
| Description | Mini préparation |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Volume d’élution | 60 μL ou 40 μL |
| Type d’échantillon | Sang total (spécifique) |
| Efficacité | Capacité de liaison : 200 μg |
| À utiliser avec (application) | Isolement d’ARN |
| Nbre de réactions | 50 préparations |
| Gamme de produits | NucléoSpin |
| Type de produit | Kit pour la DIV |
| Show More |