Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de purification de gel et PCR pour extraction de gel ou purification PCR
Code produit 12303368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
240 préparations
50 préparations
Conditionnement:
10 réactions
240 préparations
50 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12303368 50 préparations 50 réactions
11992462 10 préparations 10 réactions
15116456 240 préparations 240 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12303368 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740609.50
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Purification des réactions PCR et extractions de gel grâce à une méthode deux-en-un. Le kit de nettoyage PCR et gel Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ est optimisé pour le volume de récupération et d’élution dans le cas d’une purification de fragment
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up est conçu pour la purification rapide des produits PCR, tels que l'ADN issu de réactions enzymatiques, ainsi que pour l'extraction de fragments d'ADN à partir de gels d'agarose TAE ou TBE.
  • Deux applications dans un seul kit. —Un seul tampon pour traiter les deux types d'échantillons, avec une seule étape de chargement.
  • Récupération élevée pour les fragments jusqu'à 50 pb. Récupération —moyenne à partir de 60 pb : –90 %.
  • Volume d'élution minimal de μ15 —L ADN hautement concentré
  • Tampon de liaison avec indicateur de pH. —Assure des conditions de liaison optimales.
  • Tampons distincts pour ADN et ARN simple brin ou pour échantillons contenant du SDS, disponibles séparément
  • Pour tous types de gels d’agarose et divers systèmes de tampons (ex. : TAE, TBE)
  • Élimination complète des contaminants : nucléotides, amorces, enzymes, huile minérale, additifs PCR, détergents, colorants
  • Applications : purification de produits PCR, extraction d’ADN à partir de gels d’agarose ou de polyacrylamide et applications en aval (clonage, séquençage, PCR, analyse de restriction)
Contenu du kit :NucleoSpin™ Colonnes de purification pour gel et PCR, tubes de collecte (2 mL), tampon de liaison avec indicateur de pH, tampon de lavage et tampon d'élution
Spécification
Couleur Indicateur de pH :
Jaune = conditions correctes
Vert = pH légèrement élevé (ajustement recommandé)
Bleu = pH trop élevé (ajustement nécessaire)
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Efficacité Récupération typique : 70 –à 95 %
Volume d’élution Volume d’élution : 15 à 30 μl
À utiliser avec (équipement) Gels d'agarose TAE ou TBE, PCR
Comprend Tampon NTI de liaison (40 mL), tampon de lavage concentré NT3 (25 mL), tampon d’élution NE (13 mL), NucleoSpin colonnes de nettoyage gel et PCR (50), tubes de collecte de 2 mL (50)
Nbre de réactions 50 préparations
Quantité 1 kit
Pureté A260/A280 : 1,8 –1,9
Volume d’échantillon <200 μMélange réactionnel PCR L, < gel d'agarose 200 mg
Dimensions 50 pb à ∼20 kpb
Heure du test 10 min/6 préparations
Rendement Jusqu’à ∼15 μg d’ADN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate