Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de purification de gel et PCR pour extraction de gel ou purification PCR
Description
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up est conçu pour la purification rapide des produits PCR, tels que l'ADN issu de réactions enzymatiques, ainsi que pour l'extraction de fragments d'ADN à partir de gels d'agarose TAE ou TBE.
- Deux applications dans un seul kit. —Un seul tampon pour traiter les deux types d'échantillons, avec une seule étape de chargement.
- Récupération élevée pour les fragments jusqu'à 50 pb. Récupération —moyenne à partir de 60 pb : –90 %.
- Volume d'élution minimal de μ15 —L ADN hautement concentré
- Tampon de liaison avec indicateur de pH. —Assure des conditions de liaison optimales.
- Tampons distincts pour ADN et ARN simple brin ou pour échantillons contenant du SDS, disponibles séparément
- Pour tous types de gels d’agarose et divers systèmes de tampons (ex. : TAE, TBE)
- Élimination complète des contaminants : nucléotides, amorces, enzymes, huile minérale, additifs PCR, détergents, colorants
- Applications : purification de produits PCR, extraction d’ADN à partir de gels d’agarose ou de polyacrylamide et applications en aval (clonage, séquençage, PCR, analyse de restriction)
Contenu du kit :NucleoSpin™ Colonnes de purification pour gel et PCR, tubes de collecte (2 mL), tampon de liaison avec indicateur de pH, tampon de lavage et tampon d'élution
Spécification
Spécification
| Couleur | Indicateur de pH : Jaune = conditions correctes Vert = pH légèrement élevé (ajustement recommandé) Bleu = pH trop élevé (ajustement nécessaire) |
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Efficacité | Récupération typique : 70 –à 95 % |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 30 à 100 μl |
| À utiliser avec (équipement) | Gels d’agarose TAE ou TBE, PCR compatibles QIAcube™ |
| Comprend | Tampon NTI de liaison (2 x 75 mL), tampon de lavage concentré NT3 (60 mL), tampon d’élution NE (125 mL), NucleoSpin colonnes de nettoyage gel et PCR (4 x 60) |
| Nbre de réactions | 240 préparations |
| Quantité | 1 kit |
| Pureté | A260/A280 : 1,8 –1,9 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate