Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Mini kit d'ADN microbien pour l'extraction d'ADN à partir de micro-organismes
Code produit 15353609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
250
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15353609 10 10 réactions
15373609 50 50 réactions
15878096 250 250 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15353609 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740235.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.50€
    52.40€ / 10 réactions
    Économisez 16.10€
    23% de réduction
 Article restreint
En stock
Kit pour l’isolement fiable de l’ADN des micro-organismes (p. ex. levures, champignons et bactéries à gram-négatif et gram-positif), avec une lyse soutenue par une perturbation mécanique des billes de verre (tubes inclus).
Le kit d’ADN microbien NucleoSpin™ est conçu pour une isolation pratique, rapide et facile de l’ADN génomique à partir d’échantillons microbiens. Étant donné que les échantillons microbiens peuvent être difficiles à lyser (en raison de leur solide structure de paroi cellulaire complexe), le kit remplace la lyse enzymatique par une perturbation mécanique des structures de paroi cellulaire utilisant des tubes de microbilles NucleoSpin™.
  • Adapté à un large éventail de matériaux de départ
  • Des rendements élevés d’ADN génomique peuvent être isolés
  • Tubes à microbilles NucleoSpin de type B inclus – Pour une lyse efficace, compatibles avec de nombreux dispositifs de perturbation
  • Procédure rapide et facile – La protéinase liquide K est incluse, aucune enzyme supplémentaire n’est requise
  • Applications types en aval : PCR, PCR en temps réel, transfert Southern, technologie de biopuces
Spécification
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Membrane en silice et détérioration mécanique (tube à microbilles)
Type d’échantillon Bactéries (Gram +/-), Champignons, Levure
Efficacité Capacité de liaison : 60 μg
Volume d’élution Volume d’élution : 100 à 200 μl
Type de produit final ADN génomique
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse, agitateur Vortex
À utiliser avec (application) Isolement de l’ADN des micro-organismes
Comprend NucleoSpin Colonnes d’ADN microbienne, NucleoSpin tubes à billes de type B, tubes de collecte (2 mL), tampons, protéinase liquide K
Nbre de réactions 10
Pureté A260/A280 : 1,6 - 2,0
Volume d’échantillon <40 mg poids humide
Heure du test 35 min/préparation
Rendement 5 - 25 μg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin Microbial DNA
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride; 2-propanol; proteinase K, liquid (origin: tritirachiumalbum); guanidinium