Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Mini kit pour la purification des miRNA et des ARN
Code produit 12788622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12788622 250 réactions 250 réactions
11932512 10 réactions 10 réactions
12798622 50 réactions 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12788622 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740971.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1750.00€
    1727.25€ / 250 réactions
    Économisez 22.75€
    1% de réduction
 Article restreint
En stock
Isolez les petits et grands ARN en parallèle. Les kits de miARN NucleoSpin™ fonctionnent sur une grande variété de formats de culture tissulaire et cellulaire.
Caractéristiques
  • Isolement parallèle de petits et grands ARN
  • Purification d’ARN fractionnée par taille :
  • Isolement de petits ARN uniquement (< 200 b),
  • Isolement de petits ARN (< 200 b) et les grands ARN (> 200 b) en deux fractions distinctes
  • Isolement de l’ARN total (petits et grands ARN dans une fraction)
  • Isolement supplémentaire de la fraction protéique totale prête à l’emploi pour l’analyse de SDS-PAGE et de transfert Western
  • Excellente récupération et pureté de l'ARN par lyse saline chaotropique sans phénol/chloroforme (brevet en instance)
  • NucleoSpin™ Filtres pour une homogénéisation efficace des échantillons
  • RDNase pour une élimination efficace de l’ADN génomique sur colonne
Applications
  • Isolement parallèle de petits et grands ARN à partir de tissus humains/animaux et de cellules en culture, de tissus végétaux, et en combinaison avec du phénol/chloroforme (par exemple, TRIzol™) lyse
  • Purification du siARN et des gros dsARN à partir des réactions DICER
  • Applications types en aval : RT-PCR en temps réel, Northern blot, hybridation sur puce
Spécification
Format Mini-colonne de centrifugation
À utiliser avec (application) Purification du siARN et des gros dsARN à partir des réactions DICER
Comprend NucleoSpin™ Colonnes d’ARN, NucleoSpin™ colonnes de miARN, NucleoSpin™ colonnes d’élimination des protéines, tubes de collecte (2 mL, 2 mL couvercle, 1,5 mL), NucleoSpin™ filtres, tampons, rDNase sans RNASE
Nbre de réactions 250 réactions
RNase oui
Taille de l’échantillon Petit ARN : < 200 nt, grand ARN : > 200 nt
Heure du test <45 min./6 Réaction et <35 min./6 Réaction
Rendement 10 μg d’ARN petit, 95 μg d’ARN grand