Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA Plasma, mini-kit pour miRNA circulants
Description
- Isolement efficace et sélectif de petits ARN à partir d’échantillons de plasma ou de sérum
- Récupération supérieure de petits ARN ≥ 18 nt
- Digestion d’ADN sur colonne en option pour une sensibilité accrue dans les applications en aval
- Procédure simple et rapide – Sans phénol / chloroforme
- Idéal pour une utilisation dans la recherche sur le cancer (par exemple, surveillance fiable des paramètres cliniques
- Applications typiques en aval : qRT-PCR en temps réel, hybridations de puces
Spécification
Spécification
| Couleur | Bande verte |
| Contenu et stockage | rDNase à 4°C ; autres composants à température ambiante (18 à 25°C) |
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Membrane de silice |
| Volume d’élution | 20 à 50 μl |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum |
| Efficacité | Capacité de liaison : 200 μg |
| Type de produit final | Petits ARN et ADN |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
| À utiliser avec (application) | Isolement d’acides nucléiques |
| Afficher plus |