Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II, Mini Kit pour l'extraction d'ADN végétal
Code produit 11982382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
250 préparations
50 préparations
Unit Size:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nbre de réactions Unit Size
11982382 50 préparations 50 réactions
11992492 10 préparations 10 réactions
11912262 250 préparations 250 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11982382 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740770.50
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Isolez et purifiez l’ADN génomique issus des échantillons végétaux. Les kits NucleoSpin™ Plant II permettent d’améliorer le rendement et la qualité de l’ADN.
Caractéristiques
  • Kit de seconde génération pour l’isolement rapide de l’ADN génomique à partir d’échantillons végétaux
  • avec un rendement et une qualité supérieurs
  • Deux tampons de lyse alternatifs inclus pour un traitement optimal de divers échantillons et une flexibilité optimale :
  • Tampon de lyse PL1, basé sur la méthode de lyse CTAB
  • Tampon de lyse PL2, basé sur la méthode de lyse SDS
  • NucleoSpin™ Filtres inclus pour la clarification du lysat
  • Compositions tampon améliorées – rendement et pureté supérieurs
  • Membrane de silice optimisée – liaison à l'ADN améliorée
  • Rnase A incluse
Applications
  • ADN issu cellules et de tissus végétaux
  • ADN issu de champignons
  • Applications types en aval : PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques
Specifications
Nbre de réactions 50 préparations
Type de produit Plante II
Volume d’échantillon <100 mg poids humide, < 20 mg de poids sec
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin Plant II
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol