Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ cfDNA XS, kit micro pour l'ADN acellulaire à partir du plasma
Code produit 12788562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
250 préparations
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12788562 250 préparations 250 réactions
12743570 10 préparations 10 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12788562 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740900.250
 Article restreint
En stock
Kit de centrifugation XS pour l'isolement efficace de l'ADN acellulaire à partir de petits échantillons de plasma.
Spécification
Nbre de réactions 250 préparations
Type de produit Plasma XS
Volume d’échantillon <240 μL (jusqu'à 720 μL avec chargement multiple)