Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de tampons plasmidiques NucleoSpin™
Description
NucleoSpin™ Le kit de plasmides est utilisé pour l'isolement d'ADN plasmidique en faible quantité grâce à un processus parallèle permettant un gain de temps. Il convient pour le traitement manuel ou automatisé sous vide ou par centrifugation Il peut traiter jusqu'à 5 mL de culture d'E. coli, avec un rendement typique de 4 à –6 g μd'ADN plasmidique de qualité séquençage par échantillon de 1 mL de culture.
- NucleoSpin™ Les kits de plasmides comprennent des plaques/bandelettes de filtration et de liaison, des tampons et de la RNase A
- Lorsqu’une plus grande quantité de plasmide à faible nombre de copies est requise, de plus grands volumes de culture peuvent être préparés à l’aide de volumes de tampon supplémentaires
- Le kit de tampon plasmidique fournit : 75 mL de tampon de resuspension A1 et de tampon de lyse A2, plus 100 mL de tampon de neutralisation A3 et de RNase A
- Convient uniquement pour une utilisation avec NucleoSpin™ Kits de plasmides —en quantité suffisante pour jusqu'à 300 préparations
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tampon de remise en suspension A1, tampon de lyse A2, tampon de neutralisation A3 |
| Description | 75 ml de tampon de remise en suspension A1 et tampon de lyse A2, plus 100 ml de tampon de neutralisation A3 et Rnase A |
| À utiliser avec (application) | Isolement de l’ADN plasmidique en faible nombre de copies |
| À utiliser avec (équipement) | Kit plasmide NucleoSpin™ |
| Quantité | 1 jeu |
Sécurité et traitement
- NucleoSpin Plasmid Buffer Set
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), guanidine hydrochloride, RNase