Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Colonnes de plasmides pour l'ADN plasmidique
Description
Plasmide NucleoSpin™
- Pour une préparation rapide à petite échelle d’ADN plasmide de haute pureté
- Procédure rapide – 6 préparations Mini en 25 min
- Grande capacité – Jusqu’à 50 μg d’ADN plasmidique
- Tampon de lavage de sel chaotropique – ADN extra pur
- Applications en aval : clonage, séquençage, PCR, transformation, analyse de restriction
- Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
- Plasmides à faible nombre de copies, constructions P1 ou cosmides (augmentation des volumes de tampon requis)
- ADN plasmidique provenant de bactéries gram-positives et nettoyage de l’ADN plasmidique à partir de mélanges de réactions
- Protocole supplémentaire pour l’ADN M13 disponible
Spécification
Spécification
| Format | Mini Spin Column |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Type d’échantillon | Culture d’E. coli |
| Efficacité | Binding capacity: 50 μg |
| Volume d’élution | 50 μL |
| Type de produit final | ADN plasmide de qualité séquençage |
| À utiliser avec (équipement) | Kit plasmide NucleoSpin™ |
| À utiliser avec (application) | Préparation d’ADN plasmide de haute pureté |
| Comprend | Columns only |
| Type de produit | Colonne à couvercle NucleoSpin Plasmid |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin Plasmid
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr