Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ ADN plasmidique
Code produit 12353358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
12 préparations
250 préparations
50 préparations
Comprend:
Couvercle
Sans couvercle
Conditionnement:
10 réactions
12 préparations
250 réactions
50 réactions
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Comprend Conditionnement
12353358 250 préparations Couvercle 250 réactions
11942502 10 préparations Couvercle 10 réactions
11932392 50 préparations Couvercle 50 réactions
11912252 250 préparations Sans couvercle 250 réactions
15186446 12 préparations Sans couvercle 12 préparations
11942362 50 préparations Sans couvercle 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12353358 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740588.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.53€
    424.20€ / 250 réactions
    Économisez 110.33€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Préparez rapidement de l’ADN plasmide de haute pureté à petite échelle. NucleoSpin™ Les colonnes de plasmides sont disponibles avec ou sans couvercle.
Caractéristiques:
  • Pour une préparation rapide à petite échelle d’ADN plasmide de haute pureté
  • Procédure rapide – 6 mini-préparations en 25 min.
  • Haute capacité – jusqu'à 50 μg d'ADN plasmidique
  • tampon de lavage au sel chaotropique – ADN extra pur
Applications :
  • Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
  • Plasmides à faible nombre de copies, constructions P1 ou cosmides (volumes de tampon accrus requis)
  • ADN plasmidique provenant de bactéries gram-positives et nettoyage de l’ADN plasmidique à partir de mélanges de réactions
  • Protocole supplémentaire pour l'ADN M13 disponible sur demande
  • Applications types en aval : clonage, séquençage, PCR, transformation, analyse de restriction
Spécification
Format Colonne
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Sequencing Type Séquençage de l’ADN et de l’ARN
À utiliser avec (application) Plasmides à haut nombre de copies provenant d' E. coli
Comprend Couvercle
Nbre de réactions 250 préparations
Type de produit Colonnes de préparation plasmidique
Quantité 2 mL
Volume d’échantillon 2 à 10 ml
Dimensions < 50 kpb
Heure du test 25 min
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin Plasmid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr