Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Colonnes de plasmide (sans couvercle) pour la purification de l'ADN plasmidique
Code produit 15850918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 de chaque
50 de chaque
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15850918 250 de chaque 250 pièces
15860918 50 de chaque 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15850918 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740499.250S
En stock
Colonnes de remplacement à utiliser avec les kits de plasmides NucleoSpin™ (Sans capuchon) pour une préparation rapide et à petite échelle d’ADN plasmidique de haute pureté pour le séquençage.
Plasmide NucleoSpin™ (Sans capuchon)
  • Pour une préparation rapide à petite échelle d’ADN plasmide de haute pureté
  • Procédure rapide – 6 préparations Mini en 25 min
  • Grande capacité – Jusqu’à 50 μg d’ADN plasmidique
  • Tampon de lavage de sel chaotropique – ADN extra pur
  • Applications en aval : clonage, séquençage, PCR, transformation, analyse de restriction
    • Plasmides à nombre de copies élevé à partir d’E. coli
    • Plasmides à faible nombre de copies, constructions P1 ou cosmides (augmentation des volumes de tampon requis)
    • ADN plasmidique provenant de bactéries gram-positives et nettoyage de l’ADN plasmidique à partir de mélanges de réactions
    • Protocole supplémentaire pour l’ADN M13 disponible
Spécification
Couleur Transparent
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Type d’échantillon Culture d’E. coli
Efficacité Capacité de liaison : 50 μg
Volume d’élution 50 μL
Type de produit final ADN plasmide de qualité séquençage
À utiliser avec (équipement) Kit plasmide NucleoSpin™ (NoLid)
À utiliser avec (application) Préparation d’ADN plasmide de haute pureté
Comprend Colonnes uniquement
Type de produit Colonne plasmide NucleoSpin (NoLid)
Quantité 250 de chaque
Volume d’échantillon 2 à 10 ml
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • NucleoSpin Plasmid (NoLid)
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase