Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de transfection plasmidique de qualité mini pour ADN plasmidique ultrapur
Description
Les endotoxines sont co-purifiées lors de préparations plasmidiques typiques à partir de lysats bactériens. Comme elles interfèrent avec la survie des cellules eucaryotes, la réduction des endotoxines est essentielle avant la transfection cellulaire. NucleoSpin™ Les kits de transfection plasmidique de qualité supérieure sont conçus pour réduire les endotoxines provenant des lysats bactériens.
- Purifie les plasmides à nombre de copies élevé pour la transfection
- Nouvelle technologie pour diminuer la teneur en endotoxines (< 50 UE/μg ADN) pour une transfection réussie
- Élimination rapide d’E. coli par traitement manuel, par vide ou par centrifugation
- La procédure ultra-rapide à l’aide de mini colonnes de centrifugation simplifie le flux de travail
- Applications en aval : transfection de lignées cellulaires courantes (lipofection, électroporation)
- Convient également aux applications de biologie moléculaire standard, telles que le clonage et le séquençage
Spécification
Spécification
| Endotoxines bactériennes | < 50 EU/ng d’ADN |
| Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Technologie de réduction d’endotoxines et membrane en silice |
| Type d’échantillon | Culture bactérienne (E. coli, plasmides à nombre de copies élevées) |
| Efficacité | Capacité de liaison : 35 μg |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 30 à 50 μl |
| Type de produit final | ADN plasmide pour la transfection |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse, collecteur à vide (p. ex. NucleoVac 96) |
| À utiliser avec (application) | Purification rapide des plasmides pour la transfection |
| Afficher plus |