Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de transfection plasmidique de qualité mini pour ADN plasmidique ultrapur
Code produit 15593626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’échantillons:
50
250
Conditionnement:
250 réactions
50 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’échantillons Conditionnement
15593626 250 250 réactions
15503636 50 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15593626 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740490.250
 Article restreint
En stock
Un moyen rapide de purifier l’ADN plasmidique de transfection à l’aide d’une technologie mini-format pour réduire les endotoxines des lysats bactériens. Le kit complet comprend des mini colonnes de centrifugation pour un flux de travail ultra-rapide.
Les endotoxines sont co-purifiées lors de préparations plasmidiques typiques à partir de lysats bactériens. Comme elles interfèrent avec la survie des cellules eucaryotes, la réduction des endotoxines est essentielle avant la transfection cellulaire. NucleoSpin™ Les kits de transfection plasmidique de qualité supérieure sont conçus pour réduire les endotoxines provenant des lysats bactériens.
  • Purifie les plasmides à nombre de copies élevé pour la transfection
  • Nouvelle technologie pour diminuer la teneur en endotoxines (< 50 UE/μg ADN) pour une transfection réussie
  • Élimination rapide d’E. coli par traitement manuel, par vide ou par centrifugation
  • La procédure ultra-rapide à l’aide de mini colonnes de centrifugation simplifie le flux de travail
  • Applications en aval : transfection de lignées cellulaires courantes (lipofection, électroporation)
  • Convient également aux applications de biologie moléculaire standard, telles que le clonage et le séquençage
Spécification
Endotoxines bactériennes < 50 EU/ng d’ADN
Contenu et stockage Température ambiante (18 à 25°C)
Format Mini Spin Column
Isolation Technology Technologie de réduction d’endotoxines et membrane en silice
Type d’échantillon Culture bactérienne (E. coli, plasmides à nombre de copies élevées)
Efficacité Binding capacity: 35 μg
Volume d’élution Volume d’élution : 30 à 50 μl
Type de produit final ADN plasmide pour la transfection
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse, collecteur à vide (p. ex. NucleoVac 96)
À utiliser avec (application) Purification rapide des plasmides pour la transfection
Comprend NucleoSpin Plasmid Transfection-grade Columns, Collection Tubes, Buffers, RNase A
Nbre d’échantillons 250
Pureté A260/A280 : 1,80 - 1,85
Volume d’échantillon Jusqu’à 5 ml
Dimensions < 15 kpb
Heure du test 14 min/6 preps
Rendement 15 - 30 μg