Learn More
Macherey-Nagel™ RNA Blood Midi NucleoSpin™
Code produit 15128584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Colonnes de centrifugation Midi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Conditionnement
15128584 Colonnes de centrifugation Midi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15128584 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740210.20
 Article restreint
En stock
Kit de centrifugation Midi pour une isolation supérieure de l’ARN total à partir de sang total frais ou congelé (humain ou animal) à partir de tubes de prélèvement sanguin courants. Le procédé de lyse directe du sang ne nécessite pas l’utilisation d’une l
Le kit ARN Blood Midi NucleoSpin™ permet d’obtenir un rendement et une qualité d’ARN supérieurs dans un format qui offre une manipulation pratique et un volume et un débit d’échantillons flexibles.
  • Lyse totale directe du sang — Procédure très simple et pratique
  • Pas de lyse sélective des érythrocytes à 4°C — Traitement complet à température ambiante
  • Rendement et qualité supérieurs de l’ARN allant jusqu’à 1,3 ml de sang total
  • Élimination efficace de l’ADN sur colonne pour une sensibilité accrue dans les applications en aval
  • Compatible avec les tubes de prélèvement sanguin et les anticoagulants courants (p.ex. EDTA, citrate et héparine)
Spécification
Format Colonnes de centrifugation Midi
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Volume d’élution 200 à 400 μL
Type d’échantillon Sang total (frais ou congelé)
Efficacité Capacité de liaison : 700 μg
Type de produit final ARN total
À utiliser avec (équipement) Mélangeur vortex, centrifugeuse
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN
Comprend NucleoSpin Colonnes MIDI sanguines d’ARN avec tubes de collecte, tubes de collecte (15 mL), tampons, rDNase sans RNase, Protéinase liquide K
Nbre de réactions 20 préparations
Pureté A260/A280 : 1,9 - 2,1
Taille de l’échantillon 400 à 1300 μL
Heure du test 75 min/6 Préparations
Rendement 4 à 26 μL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA Blood Midi (20)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate; ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); pr