Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Colonnes d'ARN, mini-colonnes pour la purification de l'ARN
Code produit 15870968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 colonnes
50 colonnes
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15870968 250 colonnes 250 pièces
15880968 50 colonnes 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15870968 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740955.250S
 Article restreint
En stock
Mini colonnes de centrifugation à membrane de silice supplémentaires pour l’isolement de l’ARN de la plus haute intégrité des cellules et des tissus à l’aide du kit d’ARN NucleoSpin™.
ARN™ NucleoSpin
  • L'ARNr a été incluse pour la digestion de l'ADN sur colonne. – élimination facile et efficace de l'ADN contaminant
  • Filtres  NucleoSpin (broyeurs) – homogénéisation efficace de l'échantillon et réduction de la viscosité
  • Jusqu'à 70 μg ARN prêt à l'emploi
  • Purification parallèle de l'ADN génomique par l'utilisation de NucleoSpin™ Ensemble tampon ARN/ADN
  • Isolement d’ARN des tissus et des cellules en culture (protocole standard) :
    • ARN provenant de <10⁹ cellules bactériennes (Gram négatif, Gram positif) ou < 10 8 cellules de levure
    • ARN provenant de ≤ 100 μL fluides biologiques
    • Nettoyage de l’ARN à partir de mélanges de réaction
    • ARN provenant d'échantillons conservés dans RNA later™
    • ARN provenant d'échantillons de salive prélevés avec Oragene™ ARN (Genotek )
  • Applications types en aval : RT-PCR en temps réel, Northern blot, extension d'amorces, technologie des puces à ADN, tests de protection à la RNase
Spécification
Couleur Bande bleue
Contenu et stockage rDNase à 4 °C; Autres composants à température ambiante (18 °C à 25 °C).°C)
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Volume d’élution 40 à 120 μL
Type d’échantillon Cellules bactériennes ou de levures cultivées, Tissus humains ou animaux
Efficacité Capacité de reliure : 200 μg
À utiliser avec (équipement) Kits d’ARN NucleoSpin
À utiliser avec (application) Isolement de l’ARN des cellules et des tissus
Comprend Colonnes uniquement
Quantité 250 colonnes
Taille de l’échantillon < 30 mg de tissu, 5 x 10 6cellules cultivées
Heure du test 35 min/6 préparatifs
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu