Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Colonnes d'ARN, mini-colonnes pour la purification de l'ARN
Code produit 15880968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 colonnes
50 colonnes
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15880968 50 colonnes 50 pièces
15870968 250 colonnes 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15880968 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740955.50S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    168.00€ / 50 pièces
    Économisez 47.00€
    21% de réduction
En stock
Mini colonnes de centrifugation à membrane de silice supplémentaires pour l’isolement de l’ARN de la plus haute intégrité des cellules et des tissus à l’aide du kit d’ARN NucleoSpin™.
ARN™ NucleoSpin
  • L'ARNr a été incluse pour la digestion de l'ADN sur colonne. – élimination facile et efficace de l'ADN contaminant
  • Filtres  NucleoSpin (broyeurs) – homogénéisation efficace de l'échantillon et réduction de la viscosité
  • Jusqu'à 70 μg ARN prêt à l'emploi
  • Purification parallèle de l'ADN génomique par l'utilisation de NucleoSpin™ Ensemble tampon ARN/ADN
  • Isolement d’ARN des tissus et des cellules en culture (protocole standard) :
    • ARN provenant de <10⁹ cellules bactériennes (Gram négatif, Gram positif) ou < 10 8 cellules de levure
    • ARN provenant de ≤ 100 μL fluides biologiques
    • Nettoyage de l’ARN à partir de mélanges de réaction
    • ARN provenant d'échantillons conservés dans RNA later™
    • ARN provenant d'échantillons de salive prélevés avec Oragene™ ARN (Genotek )
  • Applications types en aval : RT-PCR en temps réel, Northern blot, extension d'amorces, technologie des puces à ADN, tests de protection à la RNase
Spécification
Couleur Bande bleue
Contenu et stockage rDNase à 4 °C; Autres composants à température ambiante (18 °C à 25 °C).°C)
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Volume d’élution 40 à 120 μL
Type d’échantillon Cellules bactériennes ou de levures cultivées, tissus humains ou animaux
Efficacité Capacité de reliure : 200 μg
À utiliser avec (équipement) Kits d’ARN NucleoSpin
À utiliser avec (application) Isolement de l’ARN des cellules et des tissus
Comprend Colonnes uniquement
Quantité 50 colonnes
Taille de l’échantillon < 30 mg de tissu, 5 x 10 6cellules cultivées
Heure du test 35 min/6 préparatifs
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu