Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ ARN, Mini kit pour la purification de l'ARN
Code produit 15220023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
12
50
240
250
Format:
Mini-colonne de centrifugation
QIAcube
Conditionnement:
1 pièce
10 réactions
250 réactions
300mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Format unitSize
15220023 240 QIAcube 1 pièce
12373368 250 Mini-colonne de centrifugation 250 réactions
11922402 50 Mini-colonne de centrifugation -
11912512 10 Mini-colonne de centrifugation 10 réactions
15373604 12 QIAcube 300mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15220023 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740955.240C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00€
    1443.75€ / 1 pièces
    Économisez 16.25€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Kit de mini-centrifugation pour l'isolement d'ARN d'intégrité maximale.
Caractéristiques
  • De la DNase a été ajoutée pour la digestion de l'ADN sur colonne. – élimination facile et efficace de l'ADN contaminant
  • NucleoSpin™ Filtres (broyeurs) – homogénéisation efficace de l'échantillon et réduction de la viscosité
  • Jusqu'à 70 μARN prêt à l'emploi
  • Purification parallèle de l'ADN génomique par l'utilisation de NucleoSpin™ Ensemble tampon ARN/ADN
Applications
  • Isolement d’ARN des tissus et des cellules de culture (protocole standard)
  • ARN provenant de < 109 cellules bactériennes (Gram négatif, Gram positif) ou < 108 cellules de levure
  • ARN provenant de ≤ 100 μL fluides biologiques
  • Nettoyage de l’ARN à partir de mélanges de réaction
  • ARN provenant d'échantillons conservés dans RNAlater™
  • ARN provenant d'échantillons de salive prélevés avec Oragene™ ARN (Genotek )
  • Applications types en aval : RT-PCR en temps réel, Northern blot, extension d'amorces, technologie des puces à ADN, tests de protection à la RNase
Spécification
Contenu bactérien 70 μg
Méthode de détection Membrane de silice
Format QIAcube
Isolation Technology Membrane de silice
DNase Oui
Type de produit final Kit ARN NucleoSpin™
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN des tissus et des cellules en culture
Nbre de réactions 240
Nbre d’échantillons 4
Type de produit Kit ARN NucleoSpin™
Quantité 1 de chaque
Taille de l’échantillon <5 x 10⁶ cellules cultivées, < 30 mg de tissu humain/animal, < 109 cellules bactériennes, < 108 cellules de levure
Rendement Cellules HeLa 14μ g, cellules bactériennes 70μ g
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) / guanidine hydrochloride, ethanol