Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit RNA Midi pour la purification de l'ARN
Code produit 10551443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20/boîte
Conditionnement:
20 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10551443 20/boîte 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10551443 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740962.20
 Article restreint
En stock
Kit de centrifugation Midi pour l'isolement d'ARN d'intégrité maximale.
NucleoSpin™ L'ARN L permet l'isolement de DNA-free ARN de haute qualité à partir de grandes quantités de matériel de départ, par exemple des cellules cultivées, des tissus, des bactéries et des levures. Les cellules sont lysées par incubation dans une solution contenant de grandes quantités d’ions chaotropiques. Ce tampon de lyse désactive immédiatement les RNases et crée des conditions de liaison appropriées qui favorisent l’adsorption de l’ARN sur la membrane de silice. Après lyse, l'homogénéisation et la réduction de la viscosité sont obtenues par filtration avec NucleoSpin™ unités de filtre L. L’ADN contaminant lié à la membrane de silice est éliminé par une solution DNase I qui est directement appliquée à la membrane de silice pendant la préparation. Les conditions optimales pour la DNase sont obtenues en lavant la membrane de silice avec un tampon de dessalage spécifique avant le traitement. Les sels, les métabolites et les composants cellulaires macromoléculaires sont éliminés par des étapes de lavage simples avec deux tampons différents. L'ARN total est finalement élué avec de l'eau exempte de RNase. Composants du kit : NucleoSpin™ Colonnes RNA L avec tubes de collecte de 15 mL, tubes d'élution de 15 mL, NucleoSpin™ Filtres L, tampons, DNase I sans RNase, tampon de réaction DNase I, eau sans RNase.
  • L'ADNase I a été incluse pour l'élimination de l'ADN génomique. NucleoSpin™ filtres pour l'homogénéisation et la réduction de la viscosité du lysat
  • Technologie à membrane de silice
  • Rendement : 180 μg ( 10⁷ cellules HeLa), 620 μg (4 x 10⁷ cellules HeLa)
  • Matériel d'échantillon : < 5 x 10 7 cellules cultivées, < 10 10 cellules bactériennes, ≤ 3 x 10 8 cellules de levure, < 200 mg de tissu
  • RIN typique : > 9
  • Volume d'élution : 500 μL
  • Capacité de reliure : 700 μg
  • Temps de préparation : 80 min / 4 préparations
  • Format : colonne de centrifugation midi. Isolement de l’ARN total à partir de cellules en culture, de tissus, de bactéries, de levures et d’échantillons conservés dans… RNAlater et la purification de l'ARN des mélanges réactionnels.
Specifications
Contenu bactérien < 1010 cellules
Format Colonnes de centrifugation Midi
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN des tissus et des cellules en culture
Comprend NucleoSpin™ Colonnes MIDI ARN avec tubes de collecte (15 mL), tubes de collecte (15 mL), NucleoSpin™ filtres MIDI, tampons, rDNase sans RNase
Nbre de réactions 20
Type de produit Kits NucleoSpin RNA Midi
Quantité 20/boîte
RNase oui
Taille de l’échantillon <5 x 10⁷ cellules cultivées, < 200 mg de tissu humain/animal, < 1010 cellules bactériennes, < 3 x 10⁸ cellules de levure
Heure du test 80 min./4 Réaction
Rendement 180 μg de cellule HeLa, 620 μg de cellule HeLa
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin RNA Midi (20)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol, rDNase