Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ ARN de plantes et de champignons, mini-kit pour l'extraction d'ARN à partir de plantes et de champignons
Code produit 15865244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
250
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15865244 250 250 réactions
15705543 10 10 réactions
15715543 50 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15865244 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740120.250
 Article restreint
En stock
Kit universel conçu pour isoler l’ARN haute intégrité à partir d’échantillons complexes de plantes et de champignons à l’aide de mini colonnes de centrifugation à membrane de silice, pour une utilisation dans une variété d’applications en aval. Kits avec
Le matériel végétal et fongique est divers en termes de structure, de composition de la paroi cellulaire, de composés biochimiques et de types d’organes. Les produits courants pour l’isolement de l’ARN ne purifient souvent pas efficacement l’ARN à partir d’échantillons végétaux difficiles.
  • Protocoles adaptés à divers matériaux de départ (p. ex. semences, racines, tiges, aiguilles)
  • Manipulation pratique et isolement efficace de l’ARN haute intégrité
  • Les filtres RNA Plant and Fungi NucleoSpin pour le défrichement du lysat sont inclus
  • Conçu pour les échantillons riches en métabolites secondaires, le sucre, l’amidon ou autres composés qui interfèrent avec les méthodes de purification des acides nucléiques
  • Peut également être utilisé pour les échantillons standard, tels que les feuilles d’Arabidopsis
  • Applications typiques en aval : RT-PCR en temps réel, transfert Northern, extension d’amorces, technologie de matrice, dosages de protection RNase
Spécification
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Membrane de silice
Volume d’élution 50 μl
Type d’échantillon Matière végétale ou fongique (graines, racines, tiges, aiguilles)
Efficacité Capacité de reliure : 200 μg
Type de produit final ARN haute intégrité
À utiliser avec (application) Isolement de l’ARN à partir d’échantillons végétaux et fongiques
Comprend Filtres, colonnes avec tubes de collecte, tubes de collecte (2 mL), tubes de collecte (1,5 mL), tampons, eau sans RNase
Nbre de réactions 250
Pureté A260/A280 : 1,9 - 2,1
Taille de l’échantillon < 500 mg
Sensibilité du test Nombre d’intégrité de l’ARN (RIN) : 7 - 9
Heure du test 25 min / 6 préparatifs (temps de préparation)
Rendement 20 - 70 μg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA Plant and Fungi
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethylendinitrilo tetraacetic acid (EDTA)