Learn More
Macherey-Nagel™ RNA Plus NucleoSpin™
Code produit 15300205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
250 préparations
Conditionnement:
250 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15300205 250 préparations 250 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15300205 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740984.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1879.96€
    1548.75€ / 250 pièces
    Économisez 331.21€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Le kit à deux colonnes à la pointe de la technologie comprend des colonnes d’élimination de l’ADNg et des colonnes de liaison de l’ARN pour un isolement efficace et rapide de l’ARN des cellules et des tissus.
RNA Plus NucleoSpin™
  • Isolement efficace et rapide de l’ARN des cellules et des tissus
  • Le système à deux colonnes comprend des colonnes d’élimination de l’ADNg et des colonnes de liaison de l’ARN
  • Colonnes d’élimination de l’ADNg NucleoSpin™ – Sans digestion fastidieuse de la rDNase
  • Manipulation pratique – Élimination du lysat et de l’ADNg sur une colonne en une seule étape
  • Nouveau tampon de lyse efficace – Pas de b-mercaptoéthanol ni TCEP nécessaire
  • Variété de matériaux d’échantillonnage – Cellules de culture, tissus animaux, tissus végétaux, micro-organismes
  • Les applications en aval comprennent la RT-PCR en temps réel, le transfert Northern, l’extension d’amorces, la technologie de matrice, les dosages de protection RNase
Spécification
Couleur Anneau jaune/bleu
Contenu et stockage Température ambiante (18 °C à 25 °C)
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Volume d’élution 30 à 120 μL
Type d’échantillon Cellules bactériennes ou de levures cultivées, Tissus humains ou animaux
Efficacité Capacité de reliure : 200 μg
Type de produit final ARN (avec RIN typique > 9)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN
Comprend NucleoSpin RNA Plus Columns, NucleoSpin gDNA Removal Columns, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), buffers
Nbre de réactions 250 préparations
Type de produit Kit d’isolement d’ARN
Pureté A260/A280 : 1,9 - 2,1
Taille de l’échantillon < 30 mg tissue; < 30 mg tissue
Heure du test 20 min./6 préparations
Rendement HeLa cells (5 x 106): 40-60 μg
Mouse liver (20 mg): 80-100 μg
Mouse kidney (20 mg): 40-70 μg
Mouse spleen (5 mg): 30-60 μg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA Plus
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate, guanidinium thiocyanate, guanidinehydrochloride, ethanol