Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, mini-kit pour la purification de l'ARN avec colonne d'élimination de l'ADN
Code produit 15390195
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre d’échantillons:
50
Conditionnement:
50 préparations
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre d’échantillons Conditionnement
15390195 50 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15390195 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740984.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00€
    353.85€ / 50 pièces
    Économisez 86.15€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Kit de mini-centrifugation pour une isolation d'ARN ultra-rapide et pratique sans digestion par la rDNase.
  • Digestion de la rDNase
  • RIN typique (numéro d'intégrité de l'ARN) > 9
  • Volume d'élution : 30 à –120 μL
  • Temps de préparation : 20 min / 6 préparations
  • Capacité de reliure 200 μg
Spécification
Buffer Tampon de lyse
Format Mini-colonne de centrifugation
Volume d’élution Volume d’élution : 30 à 120 μl
Type d’échantillon <1 x 10⁷ cellules cultivées, <1 x 10⁹ cellules bactériennes, <1 x 10⁸ cellules de levure, <30 mg de tissu humain/animal
À utiliser avec (application) Isolement de l’ARN des cellules et des tissus
Comprend NucleoSpin Colonne de retrait de l’ADNgDNA
Nbre d’échantillons 50
Type de produit Kit d’isolement d’ARN
Rendement Rendement typique : cellules HeLa 5 x 106 : 40-60 μg ; Foie de souris 20 mg : 80-100 μg ; Rein de souris 20 mg : 40-70 μg ; Rate de souris 5 mg : 30-60 μg
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA Plus
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol
Kits à utiliser uniquement à des fins de recherche