Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, mini-kit pour la purification de l'ARN avec colonne d'élimination de l'ADN
Description
Lors de l’isolement de l’ARN, il est impératif d’empêcher la dégradation de l’ARN. Dans la méthode NucleoSpin™ ARN Plus, les cellules et les tissus sont d’abord lysés par incubation dans une solution tampon de lyse d’ions chaotropiques, ce qui désactive immédiatement les RNases. Le lysat est ajouté à la colonne d’élimination de l’ADNg pour clarifier le lysat et éliminer l’ADNg contaminant. Après l’ajout de la solution de liaison à l’écoulement, l’ARN est lié à la colonne ARN Plus. Deux étapes de lavage ultérieures éliminent les sels, métabolites et composants cellulaires macromoléculaires. L’ARN de haute qualité est élué avec l’H2O sans RNase
- Inclut la colonne d’élimination de l’ADNg NucleoSpin™ : aucune digestion fastidieuse de la rDNase
- Manipulation pratique : élimination du lysat et élimination de l’ADNg avec une colonne en une seule étape
- Nouveau tampon de lyse efficace : aucun β-mercaptoéthanol ou TCEP nécessaire
- Applications en aval : RT-PCR en temps réel, transfert de Northern, extension d’amorces, technologie de matrice, dosages de protection RNase
- Contenu des kits : Colonnes NucleoSpin ARN Plus, colonnes d’élimination de l’ADNg NucleoSpin, tubes de prélèvement, tampons
Spécification
Spécification
| Contenu bactérien | <109 Cellules |
| Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
| Buffer | Tampon de lyse |
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Système à membrane de silice (deux colonnes) |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 30 à 120 μl |
| Type d’échantillon | <1 x 10⁷ cellules cultivées, <1 x 10⁹ cellules bactériennes, <1 x 10⁸ cellules de levure, <30 mg de tissu humain/animal |
| À utiliser avec (application) | Isolement d’ARN à partir de cellules de culture, de tissus animaux, de tissus végétaux, de micro-organismes |
| Comprend | NucleoSpin™ Colonnes ARN Plus avec tubes de collecte, NucleoSpin™ colonnes de retrait d’ADN g avec tubes de collecte, tubes de collecte (2 mL), tubes de collecte (1,5 mL), tampons |
| Nbre de réactions | 10 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- NucleoSpin RNA Plus
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol