Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS, kit Micro pour la purification d'ARN avec colonne d'élimination d'ADN
Code produit 15761639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
250 préparations
50 préparations
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
15761639 50 préparations 50 réactions
15741639 10 préparations 10 réactions
15751639 250 préparations 250 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15761639 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740990.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    475.00€
    407.40€ / 50 réactions
    Économisez 67.60€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Conçu pour un isolement efficace et rapide de l’ARN à partir des plus petits échantillons de cellules et de tissus. Le kit à deux colonnes à la pointe de la technologie comprend des colonnes d’élimination de l’ADNg et des colonnes de liaison de l’ARN.
NucleoSpin™ RNA Plus XS
  • Développé pour les échantillons supplémentaires de petite taille à l’analyse d’une seule cellule
  • Isolement efficace et rapide de l’ARN des cellules et des tissus
  • Le système à deux colonnes comprend des colonnes d’élimination de l’ADNg et des colonnes de liaison de l’ARN
  • Colonnes d’élimination de l’ADNg NucleoSpin™ – Sans digestion fastidieuse de la rDNase
  • Manipulation pratique – Élimination du lysat et de l’ADNg sur une colonne en une seule étape
  • Nouveau tampon de lyse efficace – Pas de b-mercaptoéthanol ni TCEP nécessaire
  • Variété de matériaux d’échantillonnage – Cellules de culture, tissus animaux, tissus végétaux, micro-organismes
  • Les applications en aval comprennent la RT-PCR en temps réel, le transfert Northern, l’extension d’amorces, la technologie de matrice, les dosages de protection RNase
Spécification
Couleur Anneau jaune/bleu
Contenu et stockage Température ambiante (18 à 25°C)
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Membrane de silice
Volume d’élution 5 à 30 μl
Type d’échantillon Cellules de culture, tissus humains ou animaux
Efficacité Capacité de liaison : 110 μg
Type de produit final ARN (avec RIN typique > 8)
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN
Comprend NucleoSpin Colonnes ARN Plus XS, NucleoSpin colonnes de suppression de l’ADN (XS), tubes de collecte (2 mL), tubes de collecte (1,5 mL), tampons
Nbre de réactions 50 préparations
Type de produit Kit d’isolement d’ARN
Pureté A260/A280 : 1,9 - 2,2
Taille de l’échantillon 1 - 10,5 cellules cultivées ; < 5 mg de tissu humain/animal
Heure du test 18 min/6 préparatifs
Rendement 0,05 à 0,2 ng (101 cellules HeLa), 0,5 à 2 μg (105 cellules HeLa), 2,5 à 8 ng (0,5 μg de foie de souris), 0,1 à 0,5 ng (0,5 μcerveau de souris g)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA Plus XS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)