Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit ARN pour NucleoZOL, mini-kit pour l'extraction d'ARN à partir de lysats NucleoZOL
Description
- Associe l’efficacité NucleoZOL à une pureté NucleoSpin™ éprouvée
- Procédure simple lier-laver-éluer
- Récupération parfaite : aucune perte d’ARN total, y compris le miARN
- Rendements d’ARN supérieurs grâce à la lyse efficace à l’aide du réactif NucleoZOL
- Gagnez du temps et profitez d’une manipulation facile et éprouvée
- Qualité supérieure : même à partir de matériaux d’échantillons difficiles
- Réactif NucleoZOL (réf. 740404.200) vendu séparément
Spécification
Spécification
| Format | Kit de mini colonnes de centrifugation |
| Isolation Technology | Membrane de silice |
| Type d’échantillon | Lysat NucleoZOL |
| Efficacité | Récupération de 85 à 95 % |
| Type de produit final | Petit ARN (10 à 200 nt) et gros ARN (> 200 nt) |
| À utiliser avec (équipement) | Réactif NucleoZOL (740404.200) |
| À utiliser avec (application) | Purification de l’ARN |
| Comprend | 13 mL de tampon de liaison MX, 6 mL de tampon de lavage RA3 (concentrat), 13 mL de H2O sans RNase, 10 colonnes d’ARN NucleoSpin™ (anneaux bleu clair, plus tubes de prélèvement), 10 tubes de prélèvement (2 mL), 10 tubes de prélèvement (1,5 mL) et 1 fiche |
| Nbre de réactions | 10 |
| Taille de l’échantillon | <500 μ Échantillon L NucleoZOL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin RNA Set for NucleoZOL (10)
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane
Usage exclusivement réservé à la recherche