Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus - 50 préparations
Code produit 12791021
Code produit 12791021 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740956.50
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mini kit de centrifugation pour l’isolement de l’ARN viral et ADN provenant de liquides biologiques exempts de cellules
Le NucleoSpin™ RNA Virus est conçu pour l’isolement des acides nucléiques viraux à partir du sérum, du plasma ou de tout liquide biologique sans cellules, avec un type spécial de membrane ayant une capacité de liaison élevée pour les acides nucléiques.
La procédure est rapide et facile. Le lysat est incubé pendant 5 à 10 min et traité dans la colonne NucleoSpin™. Après deux étapes de lavage pour éliminer les contaminations, l’ARN peut être élué avec de l’eau ou un tampon à faible teneur en sel. Le kit contient tous les tampons, les colonnes de centrifugation et les protocoles détaillés nécessaires. En général, le NucleoSpin™ RNA Virus est adapté à la purification parallèle de l’ARN viral et de l’ADN (protocole de support). Par exemple, l’isolement de l’ADN du VHB est effectué avec un digestion par protéinase K supplémentaire (enzyme non incluse dans le kit). Pour l’isolement de l’ADN viral présentant des sensibilités extrêmes, le kit NucleoSpin™ Blood est recommandé.
Composants du kit : Colonnes NucleoSpin™ RNA Virus, tubes de prélèvement de 2 ml, tampons, eau sans RNase, ARN porteur.
• Technologie de membrane en silice
• Récupération type : >90%
• Échantillon : 150 μlde sérum, plasma, liquides biologiques sans cellules
• Taille du fragment : 100 bp à 30 kb
• Volume d’élution : 50 μl
• Capacité de liaison : 40 μg
• Temps de préparation : 30 min/ 4 à 6 préparations
• Format : mini-colonne de centrifugation
• Protocole de support pour l’isolement parallèle de l’ARN viral et de l’ADN (protéinase K requise)
• Applicable pour le VHC, le VHB, le VHA, le VIH, le HSV, le HPV, le VZV, l’EBV, le parvovirus B19, H5N1
Spécification
Contenu et stockage 18°C à 25°C
Format Mini prép
Type d’échantillon Liquides biologiques exempts de cellules, Plasma, Sérum
À utiliser avec (application) Isolement des acides nucléiques viraux
Nbre de réactions 50 préparations
Dimensions 100 bp−approx. 50 kbp
Target ARN et ADN viral
Volume (métrique) < 150 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA Virus
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol