Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Virus à ARN, mini-kit pour l'ARN/ADN viral à partir de fluides acellulaires
Code produit 12771021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10 préparations
250 préparations
Conditionnement:
10 réactions
450mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12771021 10 préparations 10 réactions
12781021 250 préparations 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12771021 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740956.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.25€
    55.13€ / 10 réactions
    Économisez 8.12€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Kit complet avec mini-colonnes de centrifugation à membrane de silice pour une purification fiable de l’ARN viral à partir de liquides biologiques exempts de cellules (par exemple, sérum et plasma).
NucleoSpin™ Virus à ARN
  • Isolement fiable et reproductible de l’ARN viral exempt d’impuretés
  • Procédure sûre et éprouvée
  • Démontrée pour une grande variété de virus, notamment virus influenza, VHC, VIH, virus de la grippe aviaire, virus de la fièvre catarrhale du mouton
  • ARN porteur inclus pour une sensibilité maximale dans les applications en aval
  • Protocole rapide et pratique – ARN et ADN viraux* en seulement 30 minutes
  • Permet le protocole d’isolement parallèle de l’ARN et de l’ADN viral (avec protéinase K, non incluse dans le kit)
  • ARN viral provenant de 150 μSérum L, plasma, fluides biologiques acellulaires
  • Applications typiques en aval : RT-PCR, réactions enzymatiques
Spécification
Couleur Bande bleue
Contenu et stockage Température ambiante (18 à 25°C)
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Membrane de silice
Volume d’élution 50 μl
Type d’échantillon Liquides biologiques exempts de cellules, plasma, Sérum
Efficacité Capacité de liaison : 40 μg
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN viral
Comprend Colonnes NucleoSpin pour virus à ARN avec tubes de collecte, tubes de collecte (2 mL), tampons, ARN porteur
Nbre de réactions 10 préparations
Taille de l’échantillon <150 μL
Heure du test 30 min/4-6 préparations
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA Virus
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol