Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS, micro-kit pour la purification de l'ARN
Code produit 12723580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
50
250
Conditionnement:
10 réactions
250 réactions
50 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12723580 50 50 réactions
12703580 10 10 réactions
12713580 250 250 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12723580 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740902.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    521.00€
    386.40€ / 50 réactions
    Économisez 134.60€
    25% de réduction
 Article restreint
En stock
Purification simple et rapide pour un ARN de grande qualité. NucleoSpin™ Les colonnes RNA XS permettent la purification d'ARN hautement concentré à partir des plus petits échantillons.
Caractéristiques
  • Isolement de l’ARN à partir de très petites quantités d’échantillons telles que biopsie ou cellules uniques
  • Récupération et intégrité de l’ARN excellentes
  • ARN concentré pour des applications en aval sensibles par élution en seulement 5 μL
  • rDNase incluse pour l’élimination de l’ADN sur colonne
  • NucleoSpin™ Filtres (broyeurs) – homogénéisation efficace et réduction de la viscosité
  • ARN de grande qualité, prêt à l’emploi pour la RT-PCR et d’autres applications
  • Agent réducteur TCEP – pas besoin de β-mercaptoéthanol
Applications
  • Isolement d’ARN issu de cellules de culture
  • Isolement d’ARN issu de sang
  • Isolement d’ARN issu de cryosections
  • Isolement d’ARN issu de cellules capturées par laser
  • Isolement d’ARN issu de petites quantités d’échantillons végétaux
  • Isolement de l'ARN à partir d'échantillons conservés dans RNAlater™
  • Applications types en aval : RT-PCR en temps réel, Northern blot, extension d'amorces, technologie des puces à ADN,
  • Dosages de protection RNase
Spécification
Format Mini-colonne de centrifugation
Type de produit final NucleoSpin™ Colonne XS pour ARN
À utiliser avec (application) Pour l’isolement d’ARN à partir de cellules de culture, de tissus, de cryosection et de cellules capturées au laser
Comprend Tubes de collecte, NucleoSpin™ filtres, tubes de collecte (2 mL), tubes de collecte (1,5 mL), tampons, rDNase sans RNase, ARN porteur, agent réducteur TCEP
Nbre de réactions 50
Type de produit Colonne NucleoSpin™ RNA XS
Quantité 1 de chaque
Rendement 0,1 à 1,5 ng (102 cellules HeLa), 10 à 15 ng (103 cellules HeLa), 100 à 150 ng (104 cellules HeLa), 1 000 à 1 500 ng (105 cellules HeLa)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin RNA XS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr