Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Kit de mini-extraction d'ADN à partir de cellules et de tissus
Code produit 11902512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
10
12 préparations
250
Conditionnement:
10 réactions
12 préparations
250 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
11902512 10 10 réactions
15343604 12 préparations 12 préparations
11982262 250 250 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
UN 1993 Liquide inflammable, nos (mélange de 2-propanol) Classe chimique :3 Pack Groupe III
Code produit 11902512 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740952.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.00€
    47.15€ / 10 réactions
    Économisez 5.85€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
UN 1993 Liquide inflammable, nos (mélange de 2-propanol) Classe chimique :3 Pack Groupe III
Kit de centrifugation XS pour la purification de l’ADN à partir d’une large gamme de petits échantillons.
  • Kit polyvalent pour l'isolement de l'ADN génomique à partir d'une large gamme de matériaux de départ différents (cellules, tissus, échantillons médico-légaux et cliniques).
  • 16 protocoles de support disponibles dans le manuel d’utilisation pour une flexibilité optimale
  • Membrane hautement sensible pour une purification fiable de quantités d’ADN même à l’état de traces
  • Protocole rapide et facile (20 min./préparation hors lyse)
Spécification
Type de cellule Tissus humains et animaux, cellules
Capacité 60 μg
Type de colonne Mini-colonne de centrifugation
Contenu et stockage Température ambiante, 18°C à 25°C
Description Kit pour la purification de l’ADN à partir d’un large éventail d’échantillons
Format Mini-colonne de centrifugation
Isolation Technology Technologie à membrane de silice
Type d’échantillon Tissus animaux et humains, Cellules
Volume d’élution 60 à 100 μL
Type de produit final ADN
À utiliser avec (équipement) Centrifugation, sous vide
À utiliser avec (application) Génotypage, PCR multiplex, séquençage de nouvelle génération
Comprend Colonnes pour tissus NucleoSpin, tubes de prélèvement, tampons, protéinase K
Principales fonctions Purification d’ADN
Nbre de réactions 10
Type d’acide nucléique ADN
Type de produit Kit de purification de l’ADN
Quantité 1 de chaque
Pureté A260/A280 1.7 - 1.9
Volume d’échantillon <25 mg de tissu humain/animal, 102-107 cellules en culture
Conditions d’expédition Température ambiante
Dimensions 200 pb à 50 kpb
Source Tissus humains et animaux, cellules
Cible ADN
Technique Technologie à membrane de silice
Heure du test 20 min/préparation (sauf lyse)
Rendement 20 à 35 ans μg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NucleoSpin Tissue
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Usage exclusivement réservé à la recherche