Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Colonnes de tissus, mini- colonnes pour l’ADN des cellules et des tissus
Description
NucleoSpin™ Colonnes de tissus
- Séparez les colonnes avec une récupération et une pureté élevées de l’ADN
- Purification fiable de l’ADN pour des résultats reproductibles
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Tissus humains et animaux, cellules |
| Capacité | 60 μg |
| Type de colonne | Mini-colonne de centrifugation |
| Contenu et stockage | 18°C à 25°C |
| Description | Colonnes pour la purification de l’ADN à partir d’un large éventail d’échantillons |
| Méthode de détection | Technologie à membrane de silice |
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Type d’échantillon | Tissus animaux et humains, Cellules |
| Volume d’élution | 60 à 100 μL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin Tissue
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Usage exclusivement réservé à la recherche