Learn More
Macherey Nagel Bioanalysis™ TotalRNA FFPE NucleoSpin
Product Code. 15217463
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
10 sections (10 μm) avec < 50 mg de tissu
Unit Size:
250 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Unit Size
15217463 10 sections (10 μm) avec < 50 mg de tissu 250 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15217463 Supplier Macherey Nagel Bioanalysis™ Supplier No. 740982.250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mini kit de centrifugation pour l’isolement de l’ARN de petite et grande taille à partir d’échantillons fixés à la formaline et intégrés à la paraffine
250 préparations, Macherey-Nagel
Specifications
Contenu et stockage 18°C à 25°C
Format Mini prép
Type d’échantillon FFPE, Échantillons fixés, Coupes de tissus
À utiliser avec (application) Isolement d’ARN total
Nbre de réactions 250 préparations
Dimensions > 200 nt
Target ARN
Volume (métrique) 10 sections (10 μm) avec < 50 mg de tissu
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin totalRNA FFPE (250)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: rDNAse, paraffin disolver, 1,4-dioxane