Learn More
Macherey-Nagel™ Collecteur à vide NucleoVac 24
Description
Le collecteur sous vide NucleoVac 24 permet le traitement des colonnes de silice pour la purification des acides nucléiques par le vide.
- Colonnes de silice (NucleoSpin™ et NucleoSnap ) peut être fixé aux fentes Luer supérieures du collecteur
- Les étapes de liaison et de lavage sont effectuées sous vide plutôt que par centrifugation
- Le traitement parallèle des colonnes de silice permet d’économiser un temps significatif
- Permet un traitement rapide de grands volumes d’échantillons
- Polypropylène
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rampe à vide |
| Format | 24 échantillons |
| Capacité | ≤ 900 ml (déchets) |
| Description | PP |
| Contenu et stockage | 1 unité, 15 °C à 25 °C |
| À utiliser avec (équipement) | Colonnes NucleoSpin ou NucleoSnap |
| Comprend | Collecteur à vide, 24 mini adaptateurs, 24 bouchons Luer, 2 raccords de tubulure, 1 bouchon de fermeture |
| Ports | Ouvertures Luer |
| Quantité | 1 de chaque |