Learn More
Macherey-Nagel™ Mini adaptateurs NucleoVac
Description
Le collecteur à vide NucleoVac 24 permet le traitement des colonnes de silice pour la purification des acides nucléiques sous vide.
- Les colonnes de silice (NucleoSpin™ et NucleoSnap) peuvent être fixées aux emplacements luer supérieurs du collecteur
- Les étapes de liaison et de lavage sont effectuées sous vide plutôt que par centrifugation
- Le traitement parallèle des colonnes de silice permet d’économiser un temps significatif
- Permet un traitement rapide de grands volumes d’échantillons
Specifications
Specifications
| Type de produit | Adaptateurs Luer |
| Format | Colonnes NucleoSpin ou NucleoSnap |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Collecteur à vide NucleoVac 24 |
| Quantité | 100 de chaque |