Learn More
Macherey-Nagel™ Régulateur de vide NucleoVac
Beschreibung
Les colonnes de filtration sous vide sont utilisées pour isoler et purifier les acides nucléiques, y compris l’ADN plasmide. Une source de vide fiable est essentielle pour un traitement manuel réussi. Il est recommandé d’utiliser un régulateur de vide pour contrôler les niveaux de pression sous vide, ce qui affecte le débit de l’échantillon à travers la colonne. En outre, un régulateur contrôle le temps de vide pour assurer une filtration complète de l’échantillon.
Le régulateur de vide NucleoVac est conçu pour être utilisé avec le collecteur à vide NucleoVac et avec divers systèmes de colonnes d’isolement et de purification d’ADN, notamment les kits NucleoSpin™, NucleoFast™ et NucleoSnap.
Le régulateur de vide NucleoVac est conçu pour être utilisé avec le collecteur à vide NucleoVac et avec divers systèmes de colonnes d’isolement et de purification d’ADN, notamment les kits NucleoSpin™, NucleoFast™ et NucleoSnap.
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Régulateur de vide NucleoVac |
| Description | Pour une utilisation avec le collecteur à vide NucleoVac et les colonnes d’isolement/purification d’ADN (p. ex., kits NucleoSpintrade;, NucleoFasttrade; ou NucleoSnaptrade;) |
| À utiliser avec (application) | Pour le contrôle du vide |
| Quantité | 1 de chaque |