Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoZOL, purification d'ARN en une seule phase
Code produit 15443435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443435 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15443435 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740404.200
 Article restreint
En stock
Extraction totale d'ARN à partir de tous types d'échantillons.
Le NucleoZOL est conçu pour l’isolement de l’ARN total (ARN petit et grand) dans une seule fraction ou dans des fractions séparées à partir d’une variété de matériaux d’échantillons.
  • Pas de chloroforme, pas de séparation de phase, procédure facile
  • Rendement et pureté élevés de l’ARN à partir de n’importe quel matériau d’échantillon
  • Isolement d’ARN à partir de cellules de culture, de tissus animaux, de tissus végétaux, de micro-organismes
  • Petits et grands ARN dans une fraction ou dans des fractions séparées
  • ARN prêt à l’emploi dans une variété d’applications en aval : RT-PCR, transfert Northern, extension d’amorces, technologie array, tests de protection RNase
Échantillons :
  • <1 x 10⁷ cellules cultivées, bactéries et levures
  • <100 mg de tissu humain/animal/végétal
  • <0,4 mL de fluides (viraux)
Rendement caractéristique :
  • ARN total
    • Foie : 6-8 μg/mg de tissu
    • Reins, rate : 3-4 μg/mg de tissu
    • Muscle, cerveau, poumon : 0,5-1,5 μg/mg
    • Cellules cultivées : 4-10 μg/10 6 cellules
  • Gros ARN
    • Foie : 5-7 μg/mg de tissu
    • Reins, rate : 3-4 μg/mg de tissu
    • Muscle, cerveau, poumon : 0,5-1,5 μg/mg
    • Cellules cultivées : 3-8 μg/10 6 cellules
Spécification
CAS 593-84-0; 615-004-00-3
Couleur Bleu
Contenu et stockage Température ambiante (18 à 25°C)
Isolation Technology Extraction monophase
Type d’échantillon Tissus animaux/humains/végétaux, Bactéries, Cellules de culture, Fluides viraux, Levure
Efficacité RIN typique : > 9
Type de produit final ARN total
Formule Phénol, thiocyanate de guanidinium, colorant
À utiliser avec (application) Isolement de l’ARN des cellules et des tissus
Odeur Aromatique
Pureté A260/A280 : 1,8 - 2,1
Quantité 200 ml
Taille de l’échantillon <2 x 10⁶ cellules cultivées, < 2 x 10⁶ cellules bactériennes, < 2 x 10⁶ cellules de levure, < 100 mg de tissu humain/animal/végétal, < 0,4 mL de liquide viral
Heure du test <1 h
Forme Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • nucleozol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: phenol, guanidiniumthiocyanate