Learn More
Ester méthylique de l'acide nudiflorique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nudifloric Acid Methyl Ester |
| CAS | 6375-89-9 |
| Formule moléculaire | C8H9NO3 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-nicotinic Acid Methyl Ester, 1-Methyl-1,2-dihydro-2-oxopyridine-5-carboxylic Acid Methyl Ester, 1-Methyl-5-carbomethoxy-alpha-pyridone, 5-Methoxycarbonyl-1-methyl-2(1H)-pyridone, Methyl 1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-9-5-6(8(11)12-2)3-4-7(9)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=CN(C)C(=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | 1-méthyl-6-oxopyridine-3-carboxylate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.16 |
| Poids de la formule | 167.0582 |