Learn More
Acide nudiflorique, TRC
Code produit 30409121
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409121 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409121 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN9254901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nudifloric Acid
CAS 3719-45-7
Formule moléculaire C7H7NO3
Quantité 1 g
Synonyme 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic Acid, 1-Methyl-6-pyridone-3-carboxylic Acid, 1-Methylpyridin-2-one-5-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c1-8-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMILES CN1C=C(C=CC1=O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 1-méthyl-6-oxopyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Poids de la formule 153.0426