Learn More
Syngene NuGenius XE
Code produit 17922952 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille en pixels:
MP de 5
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille en pixels Conditionnement
17922952 MP de 5 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17922952 Fournisseur Syngene Code fournisseur NuGeniusXE
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
NuGenius XE offre une analyse ADN flexible, sans coloration et autorad. Système à écran tactile intuitif. Format compact de table avec PC intégré.
  • NuGenius XE offre une analyse ADN flexible, sans coloration et autorad.
  • Système à écran tactile intuitif.
  • Format compact de table avec PC intégré.
  • Les options d'éclairage interne comprennent un transilluminateur UV (vendu séparément) pour travailler avec des gels d'ADN (Ethidium bromure).
  • Notre nouvel écran convertisseur de lumière UV-bleue (vendu séparément)  permet l'imagerie d'une large gamme de colorants sûrs.
  • Convertisseur visible en option (vendu séparément)  peut rapidement étendre son utilisation au travail avec des gels et des transferts visibles (Coomassie (tache bleue et argentée).
  • L'éclairage blanc LED zénithal est inclus de série pour faciliter le positionnement et la mise au point des échantillons.
  • Excision sécurisée des bandes d'ADN d'un gel d'agarose, porte de la chambre noire ouverte, grâce à l'écran de sécurité optionnel protégeant l'utilisateur lors de l'utilisation d'UV.
  • Avec une caméra de 5 millions de pixels et un objectif motorisé f/1.2, elle offre une résolution de pixels exquise et une sensibilité inégalée pour les gels et les transferts avec une zone de visualisation de 20 x 24 cm.
  • Les images sont enregistrées directement dans USB ou un réseau pour faciliter le transfert.
  • Générez rapidement des données quantitatives avec GeneTools Logiciel d'analyse.
  • NuGenius XE est fourni avec des copies illimitées de GeneTools .
Spécification
Taille en pixels MP de 5
À utiliser avec (application) Documentation sur gel
Type de produit Système d’imagerie sur gel
Type d’affichage Écran tactile