Description
- NuGenius XE propose une analyse flexible de l’ADN, sans taches, autorades.
- Système tactile intuitif.
- Taille compacte de table avec PC intégré.
- Les options d’éclairage interne incluent un transilluminateur UV (acheté séparément) pour travailler avec des gels d’ADN (Ethidium bromure).
- Notre nouvel écran convertisseur de lumière UV-bleu (acheté séparément) permet d’imager une large gamme de colorants sûrs.
- Une option de convertisseur visible (achetée séparément) peut rapidement étendre son utilisation pour travailler avec des gels et des taches visibles (Coomassie teinture bleue et argentée).
- L’éclairage LED blanc au plafond est inclus de série pour un positionnement et une mise au point faciles des échantillons.
- Retirez en toute sécurité vos bandes d’ADN d’un gel d’agarose avec la porte de la chambre noire ouverte en utilisant le bouclier de sécurité optionnel protégeant l’utilisateur lors de l’utilisation des UV.
- Avec un appareil photo 5MP et un objectif moteur f/1.2, une résolution exquise des pixels et une sensibilité inégalée pour les gels et les blots, avec une surface de vision de 20 x 24 cm
- Les images sont enregistrées directement sur USB ou en réseau pour faciliter le transfert.
- Générez rapidement des données quantitatives avec GeneTools un logiciel d’analyse.
- NuGenius XE propose des copies illimitées de GeneTools.
Specifications
Specifications
| Taille en pixels | 9 MP |
| À utiliser avec (application) | Documentation sur gel |
| Type de produit | Système d’imagerie sur gel |
| Type d’affichage | Écran tactile |