Learn More
Nujol, pour la spectroscopie IR, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353546 500 mL 500mL
11343546 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14480.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Pour la spectroscopie IR
Nujol is used for the synthetic resin used for cosmetics, fiber oil, food, medicine, as automotive lubricant, home decoration and in candle making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Nujol est utilisé pour la résine synthétique utilisée pour les cosmétiques, l’huile de fibres, les aliments, la médecine, comme lubrifiant automobile, la décoration de la maison et la fabrication de bougies.
Solubilité
Soluble dans l’éther. Peu soluble dans l’éthanol. Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec et agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8012-95-1
Formule moléculaire MFCD00131611
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00131611
Clé InChI FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
CID PubChem 68245
ChEBI CHEBI:38701
Nom IUPAC 2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chroménylium-3,5,7-triol;chlorure
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Nujol
Note relative au nom for IR spectroscopy
Point de fusion ∼-20°C
Densité 0.838
Point d’ébullition >300°C
Point d’éclair 220°C (428°F)
Indice de réfraction 1.468
Quantité 500 mL
Merck Index 14,7023
Informations sur la solubilité Soluble in ether. Sparingly soluble in ethanol. Not miscible or difficult to mix in water.
Qualité IR Spectroscopy
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nujol, for IR spectroscopy
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils