Learn More
Nujol (huile légère), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424277 500 mL 500mL
15414277 50 mL 50mL
15404277 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15424277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31661.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8012-95-1
Formule moléculaire MFCD00131611
Poids moléculaire (g/mol) 0.00
Numéro MDL MFCD00131611
Clé InChI FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
CID PubChem 68245
ChEBI CHEBI:38701
Nom IUPAC 2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chroménylium-3,5,7-triol;chlorure
SMILES *
Spécification
Nom chimique ou matériau Nujol (light oil)
Point de fusion ∼-20°C
Densité 0.838
Point d’ébullition >300°C
Point d’éclair 220°C (428°F)
Indice de réfraction 1.4613
Quantité 500 mL