Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polystyrène Nunc™ de 10 / 11 ml
BIOPHARMA
Code produit 10429672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme du fond:
Conique
Plat
Rond
Surface d’écriture:
Non
Oui
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
480 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme du fond Surface d’écriture Stérilité Conditionnement
10429672 Conique Non Stérile 480 pièces
10473103 Conique Oui Stérile 480 pièces
10707431 Conique Oui Stérile 480 pièces
10008880 Rond Non Stérile 480 pièces
10374461 Plat Oui Non stérile 480 pièces
12601500 Plat Oui Stérile 480 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10429672 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 347856
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Renforcez l’efficacité de la centrifugation avec ces tubes à centrifuger en PC, qui ont été soumis à des tests d’étanchéité et de FCR.
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez les tubes à centrifuger en polystyrène Thermo Scientific™ Nunc™ de 10 / 11 ml qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
  • Fabriqués dans divers formats pour une plus grande flexibilité
  • Différentes formes de fond pour répondre à tous les besoins
  • Inclut des bouchons à vis à joint en polyéthylène
  • Adaptés à la plupart des centrifugeuses
  • Force centrifuge relative testée (FCR)
  • Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 11 mL
Matériau Polystyrène
Quantité 80/Pk., 480/Cs.
Stérilité Stérile
Forme Conique
Longueur (métrique) 110 mm
Forme du fond Conique
Surface d’écriture Non
Diamètre (métrique) 16 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 3000 x g