Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polystyrène Nunc™ de 10 / 11 ml
Description
Pour une centrifugation plus efficace, choisissez les tubes à centrifuger en polystyrène Thermo Scientific™ Nunc™ de 10 / 11 ml qui ont fait l’objet de tests RCF et d’étanchéité.
- Fabriqués dans divers formats pour une plus grande flexibilité
- Différentes formes de fond pour répondre à tous les besoins
- Inclut des bouchons à vis à joint en polyéthylène
- Adaptés à la plupart des centrifugeuses
- Force centrifuge relative testée (FCR)
- Marquage CE
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 11 mL |
| Matériau | Polystyrène |
| Quantité | 80/Pk., 480/Cs. |
| Stérilité | Stérile |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 110 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Surface d’écriture | Oui |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Graduated | Oui |
| Show More |