Learn More
Thermo Scientific™ Tapis de scellage 96 puits Nunc™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10305173
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Plate Compatibility:
96 puits rond Nunc
Plaques à 96 puits avec technologie à paroi commune
Puits rond Nunc 96
Tubes (0,5, 0,75, 1 ml)
Nbre par carton:
10
25
50
100
240
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
240 pièces
25 pièces
50 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité Plate Compatibility Nbre par carton unitSize
10305173 Naturel Stériles Puits rond Nunc 96 10 10 pièces
10536561 Naturel Stériles 96 puits rond Nunc 50 -
10364833 Naturel Non stérile 96 puits rond Nunc 100 100 pièces
10546561 Naturel Non stérile 96 puits rond Nunc 50 50 pièces
10779241 Jaune Non stérile Plaques à 96 puits avec technologie à paroi commune 50 50 pièces
10603072 Bleu Non stérile 96 puits rond Nunc 50 50 pièces
10286031 Naturel Non stérile 96 puits rond Nunc 50 50 pièces
11325850 Naturel Non stérile Puits rond Nunc 96 50 50 pièces
12623116 Naturel Stériles Puits rond Nunc 96 25 25 pièces
10456153 Naturel Non stérile 96 puits rond Nunc 10 10 pièces
10305503 Naturel Stériles 96 puits rond Nunc 10 10 pièces
10531715 Naturel Non stérile 96 puits rond Nunc 240 240 pièces
10131773 Naturel Stériles 96 puits rond Nunc 240 240 pièces
10671544 Naturel Non stérile Tubes (0,5, 0,75, 1 ml) 100 100 pièces
10641734 Naturel Stériles Tubes (0,5, 0,75, 1 ml) 10 10 pièces
10020133 Naturel Non stérile - 10 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10305173 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 4422
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant ces tapis de scellage de puits.
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant les tapis de scellage à 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™. Vous évitez ainsi la contamination et l’évaporation du contenu des puits.
Caractéristiques :
  • Résistant aux produits chimiques et perçables ; résistant à des températures atteignant -80°C
  • Choix de couleurs permettant une identification rapide des plaques de stockage
Bouchons de puits pré-fendus en silicone :
  • Les bouchons de puits pré-fendus en silicone permettent d’insérer une pointe de pipette ou une sonde dans le puits sans endommager le bouchon
  • Les bouchons de puits pré-fendus en silicone permettent d’insérer une pointe de pipette ou une sonde dans le puits sans endommager le bouchon
  • Les bouchons pré-fendus en silicone sont résistants aux solvants ; ils ne doivent pas être exposés à du DMSO à 100 %
Informations de commande :
Les tapis stériles sont conditionnées individuellement.
Remarque :
Les plaques à 96 puits en PP DeepWell dotées de la technologie de “paroi partagée” sont également compatibles avec des plaques à 96 puits en PP de hauteur standard MicroWell. 276011 Les bouchons pré-fendus en silicone peuvent être percés de manière répétée. Ne pas utiliser de silicone pré-fendu avec du DMSO à 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Solvent Or Alcohol Resistant Oui
Matériau Polypropylène
Stérilité Stériles
Autoclavable Autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 10
Nb par paquet 10
À utiliser avec (application) Pour le stockage de composés à −80°C
Pré-fendu Non
Type de produit Couvercle de plaque
Gamme de produits Nunc
Adhésif, adhésive Aucun
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Perçable Non
Plage de températures (métrique) -20°C à +120°C
Type de puits Carré
Plate Compatibility Puits rond Nunc 96
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.