Learn More
Thermo Scientific™ Tapis de scellage 96 puits Nunc™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10536561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Plate Compatibility:
96 puits rond Nunc
Plaques à 96 puits avec technologie à paroi commune
Puits rond Nunc 96
Tubes (0,5, 0,75, 1 ml)
Nbre par carton:
10
25
50
100
240
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
240 pièces
25 pièces
50 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité Plate Compatibility Nbre par carton unitSize
10536561 Naturel Stériles 96 puits rond Nunc 50 -
10364833 Naturel Non stérile 96 puits rond Nunc 100 100 pièces
10305173 Naturel Stériles Puits rond Nunc 96 10 10 pièces
10546561 Naturel Non stérile 96 puits rond Nunc 50 50 pièces
10779241 Jaune Non stérile Plaques à 96 puits avec technologie à paroi commune 50 50 pièces
10603072 Bleu Non stérile 96 puits rond Nunc 50 50 pièces
10286031 Naturel Non stérile 96 puits rond Nunc 50 50 pièces
11325850 Naturel Non stérile Puits rond Nunc 96 50 50 pièces
12623116 Naturel Stériles Puits rond Nunc 96 25 25 pièces
10456153 Naturel Non stérile 96 puits rond Nunc 10 10 pièces
10305503 Naturel Stériles 96 puits rond Nunc 10 10 pièces
10531715 Naturel Non stérile 96 puits rond Nunc 240 240 pièces
10131773 Naturel Stériles 96 puits rond Nunc 240 240 pièces
10671544 Naturel Non stérile Tubes (0,5, 0,75, 1 ml) 100 100 pièces
10641734 Naturel Stériles Tubes (0,5, 0,75, 1 ml) 10 10 pièces
10020133 Naturel Non stérile - 10 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10536561 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 276000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.71€
    178.00€ / 50 pièces
    Économisez 178.71€
    50% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant ces tapis de scellage de puits.
Protégez l’ensemble des 96 puits pendant le stockage à court ou à long terme de produits chimiques ou de composés à l’aide d’un dispositif unique utilisant les tapis de scellage à 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™. Vous évitez ainsi la contamination et l’évaporation du contenu des puits.
Caractéristiques :
  • Résistant aux produits chimiques et perçables ; résistant à des températures atteignant -80°C
  • Choix de couleurs permettant une identification rapide des plaques de stockage
Bouchons de puits pré-fendus en silicone :
  • Permettent d’insérer une pointe de pipette ou une sonde dans le puits sans endommager le bouchon.
  • Résistant aux solvants, ne doit pas être soumis à une DMSO à 100 %
Informations de commande :
Les tapis stériles sont conditionnées individuellement.
Remarque :
conçu spécifiquement pour une utilisation avec des microplaques dotées de la technologie “paroi partagée”.  Les plaques DeepWell™ en polypropylène à 96 puits dotées de la technologie “paroi partagée” s’adaptent également aux plaques de micropuits en polypropylène à 96 puits de hauteur standard. 276011 les bouchons en silicone pré-fendu peuvent être percés de manière répétée. Ne pas utiliser de silicone pré-fendu avec du DMSO à 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Solvent Or Alcohol Resistant Oui
Matériau TPE
Stérilité Stériles
Autoclavable Autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 50
Nb par paquet 1
À utiliser avec (application) Pour le stockage de composés à -80°C
Pré-fendu Non
Type de produit Couvercle de plaque
Gamme de produits Nunc
Adhésif, adhésive Aucun
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Perçable Oui (hypodermique)
Plage de températures (métrique) -20°C à +120°C
Type de puits Rond
Plate Compatibility 96 puits rond Nunc
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.