Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
Description
Assurez-vous une récupération complète des échantillons grâce aux plaques en polypropylène à 96 puits Thermo Scientific Nunc MicroWell. Ces plaques sont idéales pour le stockage, car le polypropylène offre une capacité de liaison inférieure empêchant les protéines ou l'ADN de se lier. Le polypropylène supporte des températures allant de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
Caractéristiques :
- Conception à paroi partagée augmentant le volume des puits
- Puits plus larges et à fond arrondi améliorant le mélange
- Puits à fond conique pour une récupération optimale des échantillons
- Plaques blanches et noires disponibles pour les applications de fluorescence et de luminescence
- Polypropylène à faible liaison pour des dosages et un stockage homogènes
Spécification
Spécification
| Code-barres | Non disponible |
| Certifications/Conformité | Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI. |
| Format | 96 puits |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Description | Microplaques en polypropylène avec technologie à paroi commune qui augmente le volume du puits et élargit les cellules pour optimiser le mélange |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 10 sachets, 120 boîtes |
| Type de liaison | PP à faible liaison |
| Gamme de produits | Nunc |
| Afficher plus |