Learn More
Thermo Scientific™ Plaques 96 puits en PP Nunc™ MicroWell™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10555321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Noir
Rouge
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de puits:
Fond carré, conique (puits en V)
Rond
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile
Conditionnement:
120 pièces
50 pièces
60 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité Type de puits Fit for Purpose unitSize
10555321 Rouge Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10525511 Naturel Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10634502 Noir Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10644502 Naturel Stérile Rond Stérile 120 pièces
10602212 Jaune Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10387491 Blanc Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10052401 Bleu Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10671722 Naturel Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10192161 Naturel Stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10276031 Noir Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10796272 Blanc Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10652672 Rouge Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10234171 Bleu Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10355661 Jaune Non stérile Rond Qualité certifiée 120 pièces
10479092 Naturel Non stérile Rond Qualité certifiée 60 pièces
11375850 Naturel Non stérile Fond carré, conique (puits en V) Qualité certifiée 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10555321 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 249943
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.36€
    274.50€ / 120 pièces
    Économisez 43.86€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces plaques en polypropylène à 96 puits à faible liaison, qui empêchent la liaison de l’ADN ou des protéines et permettent une récupération complète des échantillons.
Assurez-vous une récupération complète des échantillons grâce aux plaques en polypropylène à 96 puits Thermo Scientific Nunc MicroWell. Ces plaques sont idéales pour le stockage, car le polypropylène offre une capacité de liaison inférieure empêchant les protéines ou l'ADN de se lier. Le polypropylène supporte des températures allant de -80°C à +121°C. Disponible en différentes couleurs pour identifier rapidement les plaques de stockage.
Caractéristiques :
  • Conception à paroi partagée augmentant le volume des puits
  • Puits plus larges et à fond arrondi améliorant le mélange
  • Puits à fond conique pour une récupération optimale des échantillons
  • Plaques blanches et noires disponibles pour les applications de fluorescence et de luminescence
  • Polypropylène à faible liaison pour des dosages et un stockage homogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Personnalisable
Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.
Format 96 puits
Couvercle Sans couvercle
Description Microplaques en polypropylène avec technologie à paroi commune qui augmente le volume du puits et élargit les cellules pour optimiser le mélange
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 120 boîtes
Type de liaison PP à faible liaison
Gamme de produits Nunc
Couleur Rouge
Type de produit Plaque de préparation des échantillons et de stockage en polypropylène
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 450 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 400 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Nbre par carton 120
Nb par paquet 20
Quantité 120/boîte
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Qualité certifiée
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.