Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polystyrene Round Bottom Microwell Plates, HydroCell treated
Description
Thermo Scientific™ Nunc 96-Well Polystyrene Round Bottom Microwell Plates are optimized for robotics, automated readers and liquid handling systems. 96-well round bottom (U) microplates are ideal for agglutination assays.
- Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
- Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
- Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
- Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
- Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | Étalon |
| Couvercle | With Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 8 Pk., 8 Cases |
| Gamme de produits | Nunc |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrene |
| Volume (métrique) du puits | 300 μl |
| Afficher plus |