Learn More
Thermo Scientific™ Rack à verrouillage à code-barres Nunc™
Code produit 15563694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 racks vides
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15563694 10 racks vides 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15563694 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 331835BR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    225.05€ / 10 pièces
    Économisez 79.95€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Les tubes universels à filetage interne de 2,0 ml Thermo Scientific™ Nunc™ sont disponibles avec des codes-barres 2D, non codés ou des codes-barres linéaires et 2D pour répondre à chaque besoin. Maintenant disponibles dans un rack verrouillable à codes-barres.
Découvrez les meilleures caractéristiques de la gamme de tubes de stockage Thermo Scientific™ : bouchon universel, rack de verrouillage universel et tube autoportant. Ce tube polyvalent de 2,0 ml à filetage interne est idéal à la fois pour un système de stockage de grande taille comme une biobanque et à plus petite échelle pour le stockage cryogénique traditionnel. L’identité des échantillons est garantie grâce à un code-barres en 2D fixé sur chaque tube ainsi qu’à une gravure permanente au laser du rack. Désormais disponibles dans un rack à code-barres afin de permettre le suivi du rack en plus des tubes individuels.
Évolutifs
  • Tubes et racks idéaux pour une utilisation à plus bas débit comme à haut débit
  • Dotés de graduations et d’une étiquette blanche pour le marquage manuel
  • Utilisation possible dans des boîtes de cryostockage traditionnelles pour arrangements 10 x 10
  • Le filetage interne limite la contamination
  • Sélectionnables automatiquement dans le rack de tubes universel
  • L’option de rack à code-barres offre une assurance de suivi supplémentaire
Conception novatrice du bouchon universel
  • Structure monobloc avec joint d’étanchéité moulé
  • Serrage excessif impossible, que ce soit manuellement ou avec des outils de bouchage automatiques
  • Matériau du joint d’étanchéité en élastomère thermoplastique compatible avec le stockage à des températures allant de la température ambiante à celle de la phase vapeur de l’azote liquide
Suivi en toute sécurité
  • Code-barres 2D unique, à liaison permanente, gravé au laser à la base du tube assurant une identification et un suivi en toute sécurité des échantillons
  • Lecteurs de codes-barres 2D capables de lire instantanément le code-barres 2D de chaque tube, enregistrant le tube dans n’importe quelle application ou base de données ou permettant l’intégration via plusieurs options d’exportation
  • Effectuez la lecture du tube afin d’accéder aux informations sur les échantillons et d’en identifier le contenu
Contrôle qualité rigoureux
  • Lecture individuelle de chaque tube de stockage à code-barres 2D pour vérifier la lisibilité des identifiants
  • Codes-barres vérifiés par rapport à la base de données des codes attribués précédemment afin d’éviter les doublons
  • Chaque tube est doté d’un niveau garanti de stérilité de 10-6 et est constitué de résines de qualité médicale de classe VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Beige avec loquets bleus, Blue
À utiliser avec (équipement) Cryobanque
Capacité 2 ml Tubes
Quantité 10 racks vides
Matériau Plastique
Type de produit Rack à loquet avec code-barres
Code-barres Codes-barres 2D, linéaire, lisible à l’œil nu
Gamme de produits Nunc