Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons de stockage cryogéniques
- Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique
Thermo Scientific™ Tubes cryogéniques Nunc™ pour culture cellulaire et mise en banque de matériel biologique
Product Code. 10080601
Change view
Click to view available options
Forme du fond:
Conique
Rond
Capacité (métrique):
0.5 ml
1.0 ml
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
4.5 ml
Type de filetage:
Externe
Interne
Modèle:
Sans base autostable
À base autostable
Unit Size:
1200 pièces
1500 pièces
1800 pièces
2500 pièces
300 pièces
400 pièces
450 pièces
500 pièces
960 pièces
27 product options available for selection
| Product Code. | Forme du fond | Capacité (métrique) | Type de filetage | Modèle | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 10080601 | Rond | 1.8 ml | Externe | À base autostable | 450 pièces |
| 10257752 | Conique | 0.5 ml | Interne | À base autostable | 960 pièces |
| 10320013 | Conique | 1.0 ml | Interne | À base autostable | 960 pièces |
| 10544641 | Conique | 1 ml | Externe | À base autostable | 500 pièces |
| 10030711 | Rond | 1 ml | Externe | Sans base autostable | 500 pièces |
| 10545601 | Conique | 1 ml | Externe | À base autostable | 500 pièces |
| 10654721 | Conique | 1.0 ml | Interne | À base autostable | 500 pièces |
| 10529881 | Conique | 1 ml | Interne | À base autostable | 500 pièces |
| 10669071 | Rond | 1.8 ml | Externe | À base autostable | 450 pièces |
| 11311665 | Rond | 1.8 ml | Externe | À base autostable | 1800 pièces |
| 10534641 | Rond | 1.8 ml | Externe | Sans base autostable | 500 pièces |
| 11341675 | Rond | 1.8 ml | Interne | À base autostable | 1800 pièces |
| 10577391 | Rond | 1.8 ml | Interne | À base autostable | 450 pièces |
| 10674511 | Rond | 1.8 ml | Interne | À base autostable | 450 pièces |
| 10004220 | Rond | 1.8 ml | Interne | Sans base autostable | 500 pièces |
| 10452802 | Rond | 1.8 ml | Interne | Sans base autostable | 2500 pièces |
| 11371785 | Rond | 1.8 ml | Interne | Sans base autostable | 500 pièces |
| 10070731 | Rond | 3.6 ml | Interne | À base autostable | 400 pièces |
| 15856194 | Rond | 3.6 ml | Interne | À base autostable | 400 pièces |
| 10789871 | Rond | 3.6 ml | Interne | Sans base autostable | 400 pièces |
| 10173772 | Rond | 3.6 ml | Interne | Sans base autostable | 1500 pièces |
| 11854431 | Rond | 3.6 ml | Interne | Sans base autostable | 500 pièces |
| 10633452 | Rond | 4.5 ml | Externe | À base autostable | - |
| 11381615 | Rond | 4.5 ml | Externe | À base autostable | 1200 pièces |
| 10356331 | Rond | 4.5 ml | Externe | À base autostable | 300 pièces |
| 10716922 | Conique | 4.5 ml | Interne | À base autostable | 300 pièces |
| 10358131 | Rond | 4.5 ml | Interne | Sans base autostable | 300 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10080601
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
347627
| Antal | Pris |
|---|---|
| 1 | 335.00€ / 450 pièces |
| 4 | 301.50€ / 450 pièces |
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Utilisez le code promo 27967
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
156.62 EUR valable jusqu'au 2026-12-18
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
156.62 EUR valable jusqu'au 2026-12-18
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "27967" pour bénéficier de cette offre.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Stocker les échantillons de l’entreposage frigorifique général à la phase vapeur de l’azote liquide avec les tubes cryogéniques pour mise en banque de matériel biologique et cultures cellulaires Thermo Scientific™ Nunc™, disponibles avec filetage interne ou externe.
- Tubes IVD compatibles avec les matières premières non cytotoxiques, non mutagènes et apyrogènes pour une plus grande sécurité des échantillons
- Options de filetage externe ou interne disponibles
- Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
- Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
- Versions vrac, sans bouchon et non stérile disponibles pour les applications moins exigeantes
Tekniske data
Tekniske data
| Couleur de bouchon | Clear |
| Diamètre (impériale) externe | 0.492 in |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1.8 ml |
| Forme du fond | Rond |
| Matériau | Polyéthylène (bouchon) |
| Type de filetage | Externe |
| Longueur (impériale) | 1.890 in |
| Longueur (métrique) | 48 mm |
| Conditionnement | 450 Tubes |
| Quantité | 400/boîte |
| Modèle | À base autostable |
| Exempt de RNase | Oui |
| Vapeur de LN2 (à -150°C) | Oui |
| Gamme de produits | Nunc |
| Stérilité | Stérile |
| Anti-rotation | Oui |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Capacité (impériale) | 0,0608 oz. |
| Exempt de DNase | Oui |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Imprimé | No |
| Diamètre (métrique) | 12.5 mm |
| Type de produit | Tube cryogénique |
| Vis mere Vis mindre |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?